144517
Anthranil
99%
Sinonimo/i:
2,1-Benzisoxazole
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2nocc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-9-8-7/h1-5H
FZKCAHQKNJXICB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)