12255
1,2-Benzisoxazole
≥95.0%
Saggio
≥95.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.563
P. ebollizione
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2oncc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)