141615
4-Nitroimidazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
303 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - closed cup