Documenti fondamentali
139734
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Sinonimo/i:
Hexahydro-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
2036372
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
163 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCC(O)C1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)