139661
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
148-149 °C (lit.)
Densità
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter