139114
(−)-Borneol
predominantly endo, 97%
Sinonimo/i:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.31 (vs air)
Tensione di vapore
33.5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −35.3°, c = 5 in ethanol
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
206-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges