137715
2,4,6-Tribromophenol
99%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromol
Prodotti consigliati
Densità del vapore
11.4 (vs air)
Saggio
99%
P. ebollizione
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.007g/100ml at 25 °C
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
methylene chloride: soluble
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?