Documenti fondamentali
131415
Sigma-Aldrich
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 104.00
CHF 104.00
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 104.00
About This Item
Formula condensata:
HOC10H6CO2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 104.00
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)