Documenti fondamentali
PHL80063
D,L-Camphene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Camphene
Scegli un formato
100 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 279.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
159-160 °C (lit.)
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)