Documenti fondamentali
130869
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclopentanol
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 79.90
CHF 79.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 79.90
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC5H8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 79.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
156-159 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC1(CCCC1)C#C
InChI
1S/C7H10O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h1,8H,3-6H2
LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Igor O Koshevoy et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(15), 6564-6567 (2012-04-04)
We report a homoleptic Au-Cu alkynyl cluster that represents an unexplored class of luminescent materials with stimuli-responsive photophysical properties. The bimetallic complex formulated as [Au(2)Cu(2)(C(2)OHC(5)H(8))(4)](n) efficiently self-assembles from Au(SC(4)H(8))Cl, Cu(NCMe)(4)PF(6), and 1-ethynylcyclopentanol in the presence of NEt(3). This compound shows
Yahya H Dallal Bashi et al.
International journal of pharmaceutics, 569, 118574-118574 (2019-07-29)
With a dapivirine-releasing vaginal ring having successfully completed late-stage clinical testing for HIV prevention and currently undergoing regulatory review, there is now growing interest in next-generation multipurpose prevention technologies that seek to combine antiretroviral and contraceptive drugs within a single
Articoli
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.