8.41522
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethynylcyclohexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
365 °C
Potenza
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3-8.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. eboll.
180 °C/1013 hPa
Punto di fusione
30-32 °C
Temp. transizione
flash point 73 °C
Solubilità
10 g/L
Densità
0.976 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup