Documenti
130826
Sigma-Aldrich
3-Acetoxypyridine
99%
Sinonimo/i:
3-Pyridyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
92 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6(9)10-7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
QZDWODWEESGPLC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
The addition of acetic acid to pyridynes and quinolynes.
Fleet GWJ et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3948-3950 (1971)
Dao Feng Xiang et al.
Biochemistry, 53(21), 3476-3485 (2014-05-17)
The uncharacterized protein Rsp3690 from Rhodobacter sphaeroides is a member of the amidohydrolase superfamily of enzymes. In this investigation the gene for Rsp3690 was expressed in Escherichia coli and purified to homogeneity, and the three-dimensional structure was determined to a