D182001
3,5-Dimethylpyrazole
99%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Beilstein:
106325
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39160503
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. Also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Journal of Organometallic Chemistry, 443, 221-221 (1993)
J. Chem. Soc. Pak., 14, 125-125 (1992)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 3625-3625 (1993)
E Bergamini et al.
The American journal of physiology, 266(1 Pt 1), G118-G122 (1994-01-01)
Regulation of liver macroautophagy and protein degradation by hormones and direct regulatory amino acids were studied in male 2-mo-old Sprague-Dawley albino rats with the use of the antilipolytic agent 3,5'-dimethylpyrazole (DMP; 12 mg/kg body wt ip) as a stimulatory agent.
E Bergamini et al.
Experimental and molecular pathology, 46(1), 114-122 (1987-02-01)
A dramatic increase in the plasma glucagon/insulin ratio can be induced by treating fasted rats with antilipolytic drugs (e.g., with 3,5-dimethylpyrazole, 12 mg/kg body wt). These hormone changes are the physiologically appropriate response to a rapid decrease in free fatty