Documenti fondamentali
130192
Sigma-Aldrich
trans-3-Nitrocinnamic acid
97%
Sinonimo/i:
trans-3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Beilstein:
2211201
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
200-202 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+
WWXMVRYHLZMQIG-SNAWJCMRSA-N
Applicazioni
trans-3-Nitrocinnamic acid was used in the preparation of cyclobutane adduct[1].
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Oztürk et al.
Toxicology letters, 108(1), 63-68 (1999-09-03)
Four nitroarenes were tested in two standard genotoxicity assay systems using three well-known bacterial tester strains. The results were as follows: 4-nitroquinoline l-oxide (4NQO) was positive in Quillardet and Hofnung's SOS chromotest using Escherichia coli strain PQ37 both in the
Unusual [2+ 2] photocycloaddition between tryptamine and 3-nitrocinnamic acid in the solid state.
Ito Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29(3), 288-289 (2000)