Documenti fondamentali
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamic acid, predominantly trans
97%
Sinonimo/i:
3-(4-Nitrophenyl)-2-propenoic acid
Scegli un formato
25 G
CHF 74.20
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 74.20
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
289 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they