127744
Diethylamine hydrochloride
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Diethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: soluble, clear, colorless (50 mg/mL)
Stringa SMILE
Cl.CCNCC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1