Documenti fondamentali
126403
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
1-Chloromethyl-2,5-dimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
221-226 °C (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H11Cl/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dimethylbenzyl chloride undergoes low-temperature Friedel-Crafts step-growth polymerization reaction. It has been studied for the effect of reaction conditions on polymer molecular weight, linearity, glass transition temperature, and crystalline properties.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)