124478
N-Isopropylaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
189.9 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.7 °C - Cleveland open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?