Documenti fondamentali
118133
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
Scegli un formato
25 G
CHF 69.10
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 69.10
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Cyanophenylacetonitrile undergoes carbocyclization reaction with bromoacrylonitriles to give naphthylamine[1].
Applicazioni
2-Cyanophenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)