117684
2-(N-Ethylanilino)ethanol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
268 °C (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2