114480
Cresol Red sodium salt
indicator grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
λmax
425 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc(ccc1O)\C(=C2/C=CC(=O)C(C)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-16-;
GBXGEGUVARLBPB-PLMZOXRSSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3