196487
4-Biphenylacetic acid
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
159-160 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... BAD(572)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?