Key Documents
111945
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.46
Beilstein:
607485
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050528
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
242 °C (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Dichlorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3,4-dichlorophenylacetic acid by Arndt-Eistert method. It is prepared by refluxing 3,4-dichlorobenzoic acid with thionyl chloride.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
142 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Inhibitors of the Hill reaction.
N E Good
Plant physiology, 36(6), 788-803 (1961-11-01)
Hydroxyindole-O-methyltransferase. 3. Influ- ence of the phenyl moiety on the inhibitory activities of some N-acyltryptamines.
B T Ho et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 58(5), 563-566 (1969-05-01)