Documenti fondamentali
10927
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Aib-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Boc-α-(methylamino)isobutyric acid, Boc-N,2-dimethylalanine, Boc-N-methyl-Aib
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.26
Beilstein:
7371082
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
154-158 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11(6)10(4,5)7(12)13/h1-6H3,(H,12,13)
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ryan W Barrs et al.
Chemical reviews, 120(19), 10887-10949 (2020-09-02)
Microvasculature functions at the tissue and cell level, regulating local mass exchange of oxygen and nutrient-rich blood. While there has been considerable success in the biofabrication of large- and small-vessel replacements, functional microvasculature has been particularly challenging to engineer due