108596
3-Chloro-6-methoxypyridazine
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
84-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3
XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?