221147
Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
174 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(C#N)C#N.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3