107336
2-Nitrobenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
α-Chloro-2-nitrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
127-133 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 98%
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?