106534
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Acetylene tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
147 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?