Documenti fondamentali
8.43948
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Scegli un formato
250 ML
CHF 42.60
1 L
CHF 103.00
CHF 42.60
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 42.60
1 L
CHF 103.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2Cl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
201-197-8
NACRES:
NA.22
CHF 42.60
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
Punto di fusione
-42.5 °C
Solubilità
2830 g/L
Densità
1.59 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Provides data on the thermodynamic properties of 1,1,2,2-Tetrachloroethane in chemical mixtures, useful for chemical engineering applications (Anila et al., 2016).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.593 - 1.598
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6