Documenti fondamentali
105090
Sigma-Aldrich
Methylene dithiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2(SCN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CSCSC#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)