103764
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
99%
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylsulfonyl chloride, Perfluorobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
210-211 °C (lit.)
Densità
1.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6ClF5O2S/c7-15(13,14)6-4(11)2(9)1(8)3(10)5(6)12
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?