103020
3-Hexanone
98%
Sinonimo/i:
Ethyl propyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?