Documenti fondamentali
102180
Sigma-Aldrich
1-Cyanoacetylpiperidine
98%
Scegli un formato
100 G
CHF 453.00
CHF 453.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 453.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 453.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(CC#N)N1CCCCC1
InChI
1S/C8H12N2O/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-4,6-7H2
ANLQHFYDQPMDJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)