Key Documents
05180
Sigma-Aldrich
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Beilstein:
3654425
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)C(C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)