Merck
PCR in soli 15 minuti!
Master Mix KOD One™ per
PCR ultrarapide ad alta fedeltà
Master Mix per PCR KOD One
La Master Mix KOD One™ è la scelta giusta per PCR ultrarapide, perché offre la più rapida velocità di allungamento disponibile per le polimerasi ad alta fedeltà senza compromettere né la resa né la specificità. La velocità di allungamento di questa pratica soluzione premiscelata, pronta all’uso, può raggiungere i 5 secondi per kb, con una fedeltà circa 80 volte maggiore rispetto alla Taq DNA polimerasi. Inoltre, questa versatile master mix si adatta facilmente a qualunque procedura di PCR grazie alla sua capacità di amplificare direttamente a partire da campioni grezzi e di usare primer contenenti uracile o inosina. La Master Mix per PCR KOD One™ è la scelta giusta per ottenere alti livelli di efficienza e di fedeltà d'amplificazione dei campioni.
Vantaggi
La formulazione della Master Mix per PCR KOD Onesi contraddistingue per le seguenti caratteristiche avanzate:
  • pronta all'uso
  • versatilità estrema
  • alta fedeltà
  • alta efficienza
  • PCR su campioni grezzi
  • alta specificità
  • uso di primer con inosina (dI) e uracile (dU)
Applicazioni
Questo prodotto è adatto a svariate applicazioni quali:
  • amplificazione del DNA/cDNA
  • PCR diretta
  • colony PCR
  • amplificazione di librerie per NGS
  • amplificazione mediante PCR per identificare mutagenesi sito-specifiche
Master Mix per PCR e polimerasi Guida di riferimento incrociata 
Prodotti correlati
Loading
Testimonianze dei nostri clienti sull’uso della Master >Mix per PCR KOD One
Aleksandar Vještica
Professore associato
Ente: Università di Losanna
Settore: Accademico/Universitario
"Grazie all’elevata processività, la Master Mix KOD One™ ci ha permesso di clonare rapidamente dei plasmidi usando la tecnica della overlapping PCR. Questo approccio non ha richiesto la digestione con enzimi di restrizione per clonare gli inserti e quindi ha semplificato notevolmente il protocollo e ci ha fatto risparmiare tempo. "
Data: 3 dicembre 2021
Master Mix per PCR KOD One™
Blanca Lago Solis
Dottoranda
Ente: Università di Ginevra
Settore: Accademico/Universitario
"Sono riuscita ad amplificare un frammento di 14 kb in 2 ore e 15 minuti rispetto alle 4 e 30 minuti impiegate con Phusion o Q5."
Master Mix per PCR KOD One™
Maria Cristina Gambetta
Professore associato
Ente: Università di Losanna
Settore: Accademico/Universitario
"Mi sono fatta prendere dall’impazienza. Ho chiesto in giro e sono riuscita a farmi prestare un’aliquota di Master Mix KOD One™ promettendo di restituirla. Ha funzionato perfettamente! Secondo me questa polimerasi ha qualcosa di miracoloso. Così ci siamo portati avanti e abbiamo subito ordinato la Master Mix per non perdere tempo, perché gli esperimenti sono urgenti."
Data: 16 dicembre 2021
Master Mix per PCR KOD One™
Dr. Michael Taschner
Ricercatore Senior
Ente: Università di Losanna
Settore: Accademico/Universitario
“Ho ricevuto un campione gratuito di Master Mix per PCR KOD One™ da testare. Mi hanno sbalordito la velocità, la processività e l’accuratezza delle PCR su stampi complicati. Nessun altro prodotto che io abbia usato in passato è stato in grado di amplificare un prodotto di più di 12 kb in tempi record a partire da un pessimo DNA genomico di lievito (purificato secondo il metodo di [Lōoke et al, BioTechniques, 2011]). Raccomando decisamente questo prodotto per i casi complicati di PCR.”
Data: 17 dicembre 2021
Master Mix per PCR KOD One™