V900333
2-Thiouracile
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N