440736
4-Thiouracil
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
Oc1nccc(S)n1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable