Principaux documents
V800360
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Formule linéaire :
Ag2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99%
Qualité:
AR
Forme:
crystalline powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
4.5-5 (0.5% in water)
Pf
652 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable