1667938
USP
Tizanidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Acetyl-2-imidazolidinethione
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tizanidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
S=C1N(CCN1)C(=O)C
InChI
1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
Clé InChI
XGAVQYNYNMJURR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Tizanidine Hydrochloride
- Tizanidine Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable