PHR3814
Tizanidine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1-Acetyl-N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, N-Acetyltizanidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1667924
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[s]1nc2c(n1)ccc(c2NC3=NCCN3C(=O)C)Cl
InChI
1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
NBGDKTHDTLEUQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable