1270731
USP
Flavoxate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Ethyl 3-methylflavone-8-carboxylate
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flavoxate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1c2c(cccc2C(=O)OCC)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NFRGNMIIGIZYDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable