BP571
Flavoxate hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, DW-61, Rec-7-0040
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flavoxate
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
Clé InChI
XOEVKNFZUQEERE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE7A(5150) , PDE7B(27115) , PDE8A(5151) , PDE8B(8622)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable