1270005
USP
Fentanyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fentanyl citrate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fentanyl
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O.C6H8O7/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
IVLVTNPOHDFFCJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fentanyl Citrate Injection
- Fentanyl Citrate Compounded Injection
- Fentanyl Citrate and Bupivacaine Hydrochloride Compounded Injection
- Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3