1097975
USP
Cefotetan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7S)-7-[[[4-(2-Amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefotetan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1C(SC1=C(C(=O)N)C(=O)O)C(=O)N[C@]2([C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4[n](nnn4)C)OC
InChI
1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30)/b12-6-/t13?,15-,17+/m1/s1
Clé InChI
SRZNHPXWXCNNDU-IXOPCIAXSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cefotetan Disodium
- Cefotetan Injection
- Cefotetan for Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable