1083529
USP
Butyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butyl hexadecanoate, Palmitic acid butyl ester
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butyl palmitate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(21)22-19-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
GLYJVQDYLFAUFC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Butyl Stearate
- Butyl Palmitostearate
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable