P0169
Palmityl palmitate
≥99%
Synonyme(s) :
Cetyl palmitate, Hexadecyl hexadecanoate, Palmitic acid palmityl ester
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99%
Forme
powder
Pf
55-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Clé InChI
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable