Principaux documents
1012799
USP
Aleuritic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
50 MG
446.00 CHF
446.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
446.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H32O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.42
Beilstein:
1727724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
446.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aleuritic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
100-101 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
Clé InChI
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable