PHR2342
Aleuritic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Aleuritic acid, DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1012799
Famille d'API
aleuritic acid
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
100-101 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
Clé InChI
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable