Principaux documents
Z290874
Fritté pour filtre Supelco®
stainless steel, pore size 0.5 μm, pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 5 ea
Dimension de pores
0.5 μm
Application
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.