Documents
58420-U
Supelco
Fritté de précolonne et grille pour filtre Valco®
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel frit filter and fittings
Conditionnement
pkg of 1 ea
Taille
1/8 in.
Dimension de pores
0.5 μm
Raccords
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Description générale
Installation en ligne. Ces filtres efficaces, à volume mort réduit, protègent votre colonne des particules sans diminuer ses performances. Le fritté de 1/8 in. possède des pores de 0.5 microns permettant de protéger les supports 3 microns ou de 5 microns, la porosité de la grille remplaçable est de 2 microns. Choisissez le filtre en ligne pour sa grande capacité de filtration (adapté à la plupart des applications) et le filtre à grille pour son volume mort réduit (intéressant avec les colonnes microbore, par exemple). Pour tubes de 1/16 in. D.E.. Livrés avec des raccords.
Autres remarques
Les frittés et les grilles ne doivent pas etre interchangés dans ces filtres.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.